Key Documents
1.07041
Supelco
Diethylamine
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Diethylamine
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
20-25°C
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup