Documenti fondamentali
1.06687
Supelco
Sodium azide tablets
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
Scegli un formato
5000 TABS
CHF 231.00
CHF 231.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5000 TABS
CHF 231.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
SE.11
CHF 231.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
pH
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilità
250 g/L
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Application test: conforms
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2