Documenti fondamentali
1.06467
Supelco
Sodio idrossido
granulated EMPLURA®
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
Scegli un formato
10 KG
CHF 329.00
50 KG
CHF 959.00
CHF 329.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 KG
CHF 329.00
50 KG
CHF 959.00
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero indice EU:
215-185-5
NACRES:
NA.21
CHF 329.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% NaOH basis (acidimetric)
Stato
granular
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
1090 g/L
Densità
2.13 g/mL at 20 °C
Anioni in tracce
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Nanocompositi di nanoparticelle d'argento-chitosano: Uno studio comparativo relativo a diverse procedure di sintesi chimica e al loro effetto antibatterico. Questo studio esplora la sintesi di nanoparticelle d'argento e nanocompositi di chitosano utilizzando varie procedure chimiche, tra cui l'uso di idrossido di sodio, per valutare le loro proprietà antibatteriche (Chicea et al., 2024).
  • Impiego di nanoparticelle d'oro rivestite di sparfloxacina per modificare un sensore a elettrodo di carbonio serigrafato per la determinazione dell'etanolo. Questa ricerca sviluppa la modifica dei sensori utilizzando nanoparticelle d'oro con idrossido di sodio, migliorando le capacità di rilevamento dell'etanolo (Magesh et al., 2023).
  • L'estrazione di sequenze permette di ottenere 18 glicosiltransferasi di floretina da piante per la sintesi biocatalitica efficiente di nothofagina e floretina-di-C-glicoside. Lo studio include l'uso dell'idrossido di sodio nei processi biocatalitici per sintetizzare in modo efficiente i composti glicosilati (Putkaradze et al., 2023).
  • Effetto della temperatura e del tempo di calcinazione sulla sintesi di nanoparticelle di ossido di ferro: Metodo verde vs. metodo chimico. Il lavoro analizza la sintesi di nanoparticelle di ossido di ferro utilizzando l'idrossido di sodio, confrontando metodi verdi e metodi chimici di ottimizzazione (Abdullah et al., 2023).
  • Miglioramento della qualità della gelatina di medusa attraverso la rimozione del sale assistita da ultrasuoni e un processo di estrazione. L'idrossido di sodio viene utilizzato per migliorare il processo di estrazione della gelatina dalle meduse, migliorandone la qualità attraverso metodi assistiti da ultrasuoni (Lueyot et al., 2022).
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, NaOH): ≥ 98,0 %
Carbonati (come Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Identificazione: conforme
Cloruri (Cl): ≤ 0,2 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,05 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,002 %
Al (alluminio): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,002%
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1