Documenti fondamentali
1063
Millipore
Acetylcoenzyme A, Trilithium Salt
Carrier of acyl groups in enzymatic reactions in fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Sinonimo/i:
Acetylcoenzyme A, Trilithium Salt
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥83% (enzymatic)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Carrier of acyl groups for enzymatic reactions involving fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Carrier of acyl groups in enzymatic reactions in fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1-2 weeks at -20°C.
Altre note
Gorst, C.M., and Ragsdale, S.W. 1991. J. Biol. Chem.266, 20687.
Power, R., et al. 1990. Arch. Biochem. Biophys.279, 370.
Mannens, G., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta959, 214.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3