Documenti fondamentali
1.05194
Millipore
2-Oxoglutaric acid
for biochemistry
Sinonimo/i:
2-Oxoglutaric acid, 2-Ketoglutaric acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
206-330-3
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
112-116 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for biochemistry
Applicazioni
2-Oxoglutaric acid for biochemistry. CAS 328-50-7, pH 1.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Risultati analitici
Assay99.0 - 101.0 %Identitypasses testMelting range112 - 115 °CAs (Arsenic)≤ 1 ppmFe (Iron)≤ 30 ppm
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3