Documenti
1.04767
Supelco
III Ion Exchange Resin
hydroxide form, 15-50 mesh, strongly basic, anionic
Sinonimo/i:
Anion exchangers
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
Livello qualitativo
Forma fisica
resin
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SAX
Dimensione particelle
300-1100 μm
Densità bulk
650‑700 kg/m3
Tecnica di separazione
anion exchange
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3