Vai a
1.04170
Erythrosine B (C.I. 45430)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H6I4Na2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
879.86
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
potency
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Dye, ≥80% gravimetric
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
100 g/L
bulk density
470 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Ic1c2c(cc(c1[O-])I)C(=C4C(=C(C(=O)C(=C4)I)I)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
General description
Erythrosin B (C.I. 45430)for microscopy Certistain®, is a dry dye for microscopy that is often used as a counterstain, vizualising proteins, connective tissues, fibers and keratin in sample material of human origin. Depending on user requirements and personal preferences, it can be used for the preparation of the commonly used aqueous or alcoholic Erythrosin B staining solutions. As the dye belongs to the portfolio of Certistain® dyes, it is chemically analyzed according to strict specifications before release and a high staining quality, with reliable staining results is guaranteed.
Application
for microscopy Certistain®
Analysis Note
Dye content (gravimetrically): ≥ 80 %
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 524 - 527 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 930 - 1170
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
359.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
182 °C - closed cup
Codici di pericolo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)