Vai a
1.04136
Alcian blue 8 GX (C.I.74240)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H68Cl4CuN16S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1298.86
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
solubility
8 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing ()
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
The dry dye Alcian blue 8 GX (C.I. 74240)for microscopy Certistain®, is used for the preparation of a staining solution that can be used for the identification of acid mucosubstances in histological tissue section, also in combination with the PAS reaction. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
Application
for microscopy Certistain®
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)