Documenti
1.02768
Supelco
Copper(II) oxide
granular for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Copper(II) oxide, Copper monoxide granulated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CuO
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-269-1
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Forma fisica
solid
Potenza
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
1326 °C (decomposition)
Densità
6.48 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.015%
Cationi in tracce
Cr: ≤0.05%
Fe: ≤0.05%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.05%
excess alkali:, passes test
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Cu.O
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Free Alkali: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as sulphates): ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3