Documenti fondamentali
1.02577
SAFC
Cellvento® CHO-220
Chemically defined cell culture medium
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
10 L
CHF 1’223.00
100 L
CHF 6’708.00
CHF 1’223.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 L
CHF 1’223.00
100 L
CHF 6’708.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
CHF 1’223.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Livello qualitativo
Descrizione
shipped with cooling packs
Nome Commerciale
Cellvento®
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Cellvento® CHO-220 chemically defined cell culture medium has been specially developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and the expression of monoclonal antibodies and recombinant proteins in suspension culture. The formulation is of non-animal origin, chemically defined and contains no hydrolysates or components of unknown composition. Cellvento® CHO-220 medium has been formulated without L-glutamine. It contains hypoxanthine and thymidine, and is available in dry powder form or as ready-to-use medium to fit to different experimental set-ups.
Applicazioni
Cellvento® CHO-220 medium and its companion feeds have been designed for use with recombinant CHO-K1 suspension cells, but may also be suitable for other CHO cell lines.
  • Cellvento® CHO-220 medium should be used as an amplification and production medium in fed-batch applications (together with its companion feed product Cellvento® Feed-220).
  • Cellvento® products allow for flexibility in feed and feed supplement optimization of fed-batch processes.
This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Quantità
Formulated to contain 20.3 grams of powder per liter of medium.
Note legali
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.