Vai a
1.02441
Pumice stone
granular
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
11111610
description
for elemental analysis
Quality Segment
form
granular
particle size
0.8-3 mm (≥ 90%)
pH
7.5 -8.0
bulk density
about 50 g/100 mL
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
InChI key
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
granular for elementary analysis
Analysis Note
Substances soluble in dilute hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 5.0 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 5.0 %
Bulk density: about 50 g/100ml
Particle size (0.8 - 3 mm): ≥ 90 %
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)