Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.69
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
204-854-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
98.0-103.0% (iodometric)
form
solid
potency
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤2% Matter insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
bulk density
540‑680 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol: ≤ 2 %
ortho compounds: passes test
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufactoring process
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol: ≤ 2 %
ortho compounds: passes test
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufactoring process
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramine T trihydrate
Parola di avvertenza
Danger
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
377.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
192 °C - closed cup
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?