Documenti fondamentali
1.02352
Millipore
Cellobiose
for biochemistry
Sinonimo/i:
Cellobiose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
208-436-5
NACRES:
NA.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
225-230 °C (decomposition)
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation [α²0/D (50 g/l; water): +34.0 - +35.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4