Documenti fondamentali
1.02103
Supelco
Calcium lactate
for soil tests
Sinonimo/i:
Calcium lactate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
248-953-3
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
610 °C
Potenza
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
240 °C
Solubilità
50 g/L
Densità bulk
300‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
for soil tests
Risultati analitici
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance)≥ 98 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)6 - 7K (Potassium)≤ 0.01 %Phosphate (PO₄)≤ 0.002 %Water (according to Karl Fischer)22 - 30 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Determinazione turbidimetrica a seguito di estrazione con tampone CAL analoga ai metodi LUFA
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.