1.01092
Aluminium oxide 60 G F₂₅₄ neutral (type E)
for thin-layer-chromatography
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum oxide matrix
plastic support
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Caratteristiche
binder Gypsum
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 500 g
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Dimensione particelle
5-40 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
pH
7.7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
2050 °C
Densità
4.0 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
640 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
pH-value: 7.0 - 8.0
d 10 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 5 µm
d 50 (laser diffraction, size distribution): ≤ 15 µm
d 90 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 30 µm
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2