1.00888
Supplemento selettivo per Clostridium perfringens
For the preparation of TSC Agar, For the enumeration of Clostridium perfringens
Sinonimo/i:
Supplemento per Clostridium perfringens
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
83 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Clostridium spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Il supplemento selettivo per Clostridium perfringens contiene l′antibiotico D-cicloserina che inibisce la flora batterica di accompagnamento e riduce le dimensioni delle colonie che si sviluppano. Attenua inoltre la diffusione e il fastidioso annerimento intorno alle colonie di Clostridium perfringens. Il 4-metilumbelliferilfosfato (MUP) è un substrato fluorogenico per la fosfatasi alcalina e acida. La fosfatasi acida è un indicatore molto specifico per il Clostridium perfringens e spezza il substrato fluorogenico MUP. La fluorescenza del prodotto risultante, il 4-metilumbelliferone, può essere identificata con raggi UV a onda lunga e indica la presenza del Clostridium perfringens.
Applicazioni
Il supplemento selettivo per Clostridium perfringens viene utilizzato per arricchire il TSC-Agar (base) durante l′enumerazione del Clostridium perfringens in prodotti alimentari e altri materiali.
Linkage
Sostituisce: 1008880017
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3