1.00886
Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethylparaben sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
10 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. eboll.
297 °C/1013 hPa (free ester,decomposition)
Punto di fusione
>115 °C (free ester)
Temp. transizione
flash point 121 °C
Solubilità
1000 g/L
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
QYNMSPKSYXPZHG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C