Documenti fondamentali
1.00824
Supelco
Vanadium(V) oxide
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Vanadium(V) oxide, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide
Scegli un formato
250 G
CHF 868.00
1 KG
CHF 2’160.00
CHF 868.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 868.00
1 KG
CHF 2’160.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O5V2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-239-8
NACRES:
NA.21
CHF 868.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Potenza
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.01% Phosphate (PO4)
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
690 °C
Densità
3.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Demethoxycurcumin in cancer research: This compound is significantly researched for its efficacy in cancer treatment, particularly in cell signaling pathways that govern cell proliferation and apoptosis. Studies indicate its potential in targeting NF-kB pathways, commonly associated with cancer cell survival (Ullah et al., 2024).
Risultati analitici
Assay: ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3