1.00567
Lugol′s solution
stabilized with PVP for the Gram staining
About This Item
Livello qualitativo
Stato
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
pH
2.0 (20-22 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
1 L of the Lugol′s solution stabilized with PVP is capable of staining up to 500 slides. This product is registered as IVD and CE marked.For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Risultati analitici
gram-positve microorganisms: blue-violet
gram-negative microorganisms: pink to red
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Contenuto correlato
Una panoramica sulle conoscenze e sulle applicazioni della batteriologia nella diagnostica clinica. Scoprite di più sull’utilizzo delle nostre colorazioni di routine e speciali per l'analisi microscopica.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.