Documenti fondamentali
1.00319
Supelco
Hydrochloric acid
32%, for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Soluzione di acido cloridrico, Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Acido cloridrico, soluzione, 32% for analysis EMSURE®
Grado
reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
21.3 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥32.0% (alkalimetric)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.01 ppm Cd (Cadmium)
≤0.01 ppm Co (Cobalt)
≤0.01 ppm Hg (Mercury)
≤0.01 ppm Li (Lithium)
≤0.01 ppm Mn (Manganese)
≤0.01 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.01 ppm Pb (Lead)
≤0.01 ppm Sr (Strontium)
≤0.01 ppm V (Vanadium)
≤0.02 ppm Ba (Barium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Bi (Bismuth)
≤0.02 ppm Cr (Chromium)
≤0.02 ppm Cu (Copper)
≤0.02 ppm Ge (Germanium)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Ti (Titanium)
≤0.02 ppm Tl (Thallium)
≤0.02 ppm Zr (Zirconium)
≤0.05 ppm Ag (Silver)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Au (Gold)
≤0.05 ppm Ga (Gallium)
≤0.05 ppm In (Indium)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.05 ppm Zn (Zinc)
≤0.10 ppm Fe (Iron)
≤0.10 ppm K (Potassium)
≤0.10 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Ca (Calcium)
≤0.2 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
≤1 ppm Sulfite (SO3)
≤50 ppm Bromide (Br)
Stringa SMILE
Cl
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm (as SO4)
Colore
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
-50 °C
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Sintesi di nanobastoncini di ossido di zinco con borato di zinco come precursore. Questo studio utilizza acido cloridrico per la sintesi di nanobastoncini di ossido di zinco, importanti per applicazioni nel campo dei supercondensatori. Il lavoro sottolinea il ruolo critico dell'acido cloridrico nella ricerca sui nanomateriali, estendendo i confini della tecnologia di accumulo dell'energia (Lefdhil et al., 2023).
  • Una procedura di digestione e analisi del silicio nei tessuti vegetali migliorata. L'acido cloridrico viene utilizzato per digerire i tessuti vegetali per analizzarne il contenuto di silicio, migliorando le metodologie di ricerca agricola e biologica. Questa applicazione riflette l'importanza dell'acido cloridrico negli studi scientifici che richiedono un trattamento chimico preciso (Langenfeld and Bugbee, 2023).
  • Ciclizzazione intramolecolare di O-tosilossi-β-amminopropioammidossime e reazione di scambio ionico per la formazione di legami N-N(+) In questo studio, l′acido cloridrico gioca un ruolo chiave nella sintesi organica, dimostrando la propria versatilità nello sviluppo di composti farmaceutici. Lo studio fornisce spunti per la sintesi di composti organici complessi, fondamentali per la chimica medica (Kayukova et al., 2023).
Risultati analitici
Saggio (alcalimetrico): ≥ 32,0%
Colore: ≤ 10 Hazen
Bromuro (Br): ≤ 50 ppm
Cloro libero (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 1 ppm
Solfito (SO₃): ≤ 1 ppm
Ag (argento): ≤ 0,05 ppm
Al (alluminio): ≤ 0,05 ppm
As (arsenico): ≤ 0,01 ppm
Au (oro): ≤ 0,05 ppm
Ba (bario): ≤ 0,02 ppm
Be (berillio): ≤ 0,02 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,02 ppm
Ca (calcio): ≤ 0,2 ppm
Cd (cadmio): ≤ 0,01 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,01 ppm
Cr (cromo): ≤ 0,02 ppm
Cu (rame): ≤ 0,02 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,10 ppm
Ga (gallio): ≤ 0,05 ppm
Ge (germanio): ≤ 0,02 ppm
Hg (mercurio): ≤ 0,01 ppm
In (indio): ≤ 0,05 ppm
K (potassio): ≤ 0,10 ppm
Li (litio): ≤ 0,01 ppm
Mg (magnesio): ≤ 0,05 ppm
Mn (manganese): ≤ 0,01 ppm
Mo (molibdeno): ≤ 0,01 ppm
NH₄ (ammonio): ≤ 1 ppm
Na (sodio): ≤ 0,2 ppm
Ni (nichel): ≤ 0,02 ppm
Pb (piombo): ≤ 0,01 ppm
Pt (platino): ≤ 0,10 ppm
Sr (stronzio): ≤ 0,01 ppm
Ti (titanio): ≤ 0,02 ppm
Tl (tallio): ≤ 0,02 ppm
V (vanadio): ≤ 0,01 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,05 ppm
Zr (zirconio): ≤ 0,02 ppm
Residuo alla calcinazione (come SO₄): ≤ 5 ppm
Data di scadenza: vedere l'etichetta del prodotto
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.