1.00058
Acido acetico
96%, EMPROVE® ESSENTIAL
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15.2 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
463 °C
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
4-19.9 % (v/v)
Concentrazione
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
117.9 °C/1013 hPa
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
16.6 °C
Temp. transizione
flash point 39 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C