Merck
09-272
Anticorpo anti-fosfo-p38α (Thr180/Tyr182)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
SAPK2a, MAPK14, CSBP1, CSBP2, CSPB1, PRKM14, PRKM15, p38ALPHA, mitogen-activated protein kinase 14
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
IP, WB
Citations:
28
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
38 kDa
Immunogen
Peptide corrispondente alla regione amminoacidica che comprende la proteina fosfo-p38α (Thr180/Tyr182) umana, di topo e di ratto.
Application
Saggio di immunoblotting: questo lotto alla diluizione di 1:1.000 ha permesso di rivelare la proteina p38α con duplice fosforilazione sui residui Thr180 e Tyr182 in lisato di cellule HeLa stimolate con anisomicina.
Immunofluorescenza: questo anticorpo alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare la proteina p38α fosforilata su entrambi i residui Thr180 e Tyr182 in cellule HeLa stimolate con anisomicina e fissate.
Immunoprecipitazione (IP): 2-5 μL (5-10 μL/mL) di questo anticorpo hanno determinato l′immunoprecipitazione sia della proteina p38α attiva in estratto totale di cellule HeLa trattate con anisomicina sia della proteina GST-p38α umana ricombinante, separatamente, in tampone RIPA.
Immunoprecipitazione e reazione chinasica (IPK): 2-5 μL di questo lotto hanno causato l′immunoprecipitazione della proteina p38α fosforilata sia in cellule HeLa trattate con anisomicina sia usando la proteina p38α ricombinante, separatamente. Le due proteine sono state usate per una reazione chinasica in vitro con GST-ATF-2 ricombinante osservando la fosforilazione di ATF-2 in Thr69/71.
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Questo anticorpo anti-fosfo-p38α (Thr180/Tyr182) è convalidato per l′uso nei saggi di IP e WB per la rivelazione della proteina fosfo-p38α (Thr180/Tyr182).
Sottocategoria di ricerca
MAP chinasi
Biochem/physiol Actions
Riconosce la duplice fosforilazione di p38α in Thr180 e Tyr182.
Physical form
Purificazione per immunoaffinità
Siero policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Preparation Note
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Cellule HeLa trattate con anisomicina
Testato di routine mediante immunoblotting.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: AB3828
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1