Vai a
08-110
Matrice di fissaggio delle cellule ECL
Sinonimo/i:
Matrice ECL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Matrice di attacco cellulare ECL da tumore di topo Engelbreth-Holm-Swarm (EHS).
Application
Fattore di adesione per colture cellulari
Physical form
5 mg in 5 ml di Tris-HCl 0,05 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M. Proteine determinate con il saggio di legame del colorante di Bradford usando la gamma globulina come standard. Soluzione congelata.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di spedizione a -20 °C. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente.
Analysis Note
Testato regolarmente con un saggio di crescita dei neuriti utilizzando cellule di feocromocitoma di ratto PC12.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)