07-947
Anticorpo anti-dimetil-istone H4 (Arg3), metilazione simmetrica
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
histone 4, H4, histone H4, histone cluster 4, H4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Arg3)
Informazioni sul gene
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Analisi Dot Blot di peptidi: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato i peptidi dell'istone H4 dimetilato con metilazione simmetrica in Arg3 ma non quelli con l′istone con metilazione in Arg asimmetrica o i peptidi di istone H4 non metilato.
Istoni
Qualità
Saggio di Western blotting: 0,1 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato l′istone H4 in 10 µg di estratto acido di cellule HeLa
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Estratti acidi di cellule HeLa
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1