07-937
Anti-HDAC7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
histone deacetylase 7, histone deacetylase 7A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC7(51564)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Histones
A previous lot of this antibody was shown to recognize recombinant HDAC7 but not recombinant HDAC1, HDAC4, or HDAC8.
Western Blotting:
A previous lot of this antibody was shown to recognize endogenous HDAC7 in HEK293T cells.
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Recombinant HDAC7 protein (Cat. #14-832).
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2