07-861
Anti-phospho-PDGFRα (Tyr742) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
CD140A, MGC74795, PDGFR2, platelet-derived growth factor receptor alpha
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr742)
Informazioni sul gene
human ... PDGFRA(5156)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
WGK 2