Documenti
07-760-I
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo-eIF-2α (Ser51)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit, Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha, eIF-2-alpha
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Drosophila (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer51)
Informazioni sul gene
Drosophila melanogaster ... Eif2Alpha(32617)
Descrizione generale
Il recettore nucleare appartenente alla sottofamiglia 5, gruppo A, membro 2 (UniProt: O00482; conosciuto anche come fattore di trascrizione dell'alfa-1-fetoproteina, fattore legante B1, hB1F, fattore legante il promotore della CYP7A, fattore di trascrizione epatocitario, recettore epatico omologo 1, LRH-1) nell′uomo è codificato dal gene NR5A2 (conosciuto anche come B1F, CPF, FTF) (Gene ID: 2494). È un membro della superfamiglia dei recettori nucleari che si lega all'elemento di sequenza 5′-AACGACCGACCTTGAG-3′ dell'enhancer II del virus dell′epatite B. Contiene una regione che lega il DNA (aa 83-104) e due domini NR a dita di zinco di tipo C4 (aa 86-106 e 122-146). Questo recettore è altamente espresso nel pancreas, a livelli ridotti nel fegato e a livelli molto bassi nel cuore e nel polmone. La sua espressione è stata confermata nella linea cellulare Hep-G2. Sono state descritte quattro diverse isoforme di LRH-1, prodotte per splicing alternativo. È stato riscontrato che LRH-1 è coinvolto nella regolazione dell′espressione dei fattori di trascrizione come Oct4, HNF1, HNF3 e HNF4, di cui è nota la capacità di prendere parte allo sviluppo embrionale. La presenza di LRH-1 in alti livelli nei neuroni beta-III Tubulina+ e NeuN+ della zona del mantello (MZ) nelle prime fasi del tubo neurale dei topi (E10.5 e E12.5) indica il suo coinvolgimento nella differenziazione neurale. (Rif.: Stergiopoulos, A., and Politis, PK (2016). Nat. Commun. DOI: 10.1038/ncomms12230; Venteclef, N et al. (2008). J. Biol. Chem. 283(7); 3694 3701).
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio permette di rivelare il fattore elf-2 alfa fosforilata alla serina 51 nell′uomo.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente ai 13 amminoacidi che circondano la Ser51 fosforilata della subunità 1 appartenente al fattore di inizio della traduzione eucariotica 2 umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
L′anticorpo anti-fosfo-eIF-2 (Ser51), N° Cat. 07-760-I, è un anticorpo policlonale di coniglio che ha permesso di rivelare la subunità 1 del fattore di inizio della traduzione eucariotica 2 ed è stato testato per saggi di inibizione con peptide e Western blotting.
Saggio di inibizione con peptide: un lotto rappresentativo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare il fosfo-eIF-2(Ser51) in cellule HeLa trattate con caliculina A.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa trattate con caliculina A.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare il fattore fosfo-eIF-2(Ser51) in lisato di cellule HeLa trattate con caliculina A.
Descrizione del bersaglio
Circa 38 kDa, osservato; 38,65 kDa, calcolato. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Kristin L Rosche et al.
mSphere, 8(5), e0032123-e0032123 (2023-09-21)
A crucial phase in the life cycle of tick-borne pathogens is the time spent colonizing and persisting within the arthropod. Tick immunity is emerging as a key force shaping how transmissible pathogens interact with the vector. How pathogens remain in
Rebekah Koppenol et al.
Brain : a journal of neurology, 146(6), 2346-2363 (2022-12-14)
Polyglutamine diseases are a group of neurodegenerative disorders caused by an abnormal expansion of CAG repeat tracts in the codifying regions of nine, otherwise unrelated, genes. While the protein products of these genes are suggested to play diverse cellular roles