07-550
Anti-SUV39H1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
KMT1A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUV39H1(6839)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1