07-215
Anti-dimethyl-Histone H3 (Arg26) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
H3R26me2, Histone H3 (di methyl R26), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
vertebrates, Tetrahymena sp., Xenopus, human
tecniche
multiplexing: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Arg26)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
A previous lot of this antibody worked successfully using the SNAP I.D. western blotting device and technique.
Qualità
Western Blot Analysis: 1:8000 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H3 (Arg26) in untreated and CARM1 in vitro methylated recombinant Histone H3.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CARM1 in vitro methylated recombinant Histone H3.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1