07-2129
Anti-phospho-Abi-1 (Ser225) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
monkey, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer225)
Informazioni sul gene
human ... ABI1(10006)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Abi-1 in 10 µg of EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Descrizione del bersaglio
55 kDa calculated.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
EGF-treated COS cells untreated and treated with lambda phosphatase.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1