07-1799
Anti-NCoA-2 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Transcriptional intermediary factor 2, glucocorticoid receptor-interacting protein-1, nuclear receptor coactivator 2, glucocorticoid receptor interacting protein 1, steroid receptor coactivator-2, transcriptional mediators/intermediary factor 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCOA2(10499)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A representative lot of this antibody was used for chIP. See Monroe, D.G., et al. (2006) J. Biol. Chem. 281(39):28596-28604.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SRC2 on 10 µg of U2 OS cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
U2 OS cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1