07-1594
Anti-Phospho-Dnmt1(Ser714) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
CXXC finger protein 9, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA MTase HsaI, DNA methyltransferase 1, DNA methyltransferase HsaI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer714)
Informazioni sul gene
human ... DNMT1(1786)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Dot blotting:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be specific for the phospho-Ser714 immunogen peptide, but not the unphosphorylated peptide, by dot blotting (1:500).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
1:250 dilution of this antibody detected Dnmt1 on 10 µg HeLa nuclear extract
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa nuclear extract or EGF-treated whole HeLa cell extract.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2