07-1562
Anti-EZH2 Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
SETDB1, EC 2.1.1.43
SET domain bifurcated 1
ERG-associated protein with SET domain
ESET
Histone H3-K9 methyltransferase 4
H3-K9-HMTase 4
Lysine N-methyltransferase 1E
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso Genebanck
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EZH2(2146)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
A431 cell lysate
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2