07-1548
Anti-HDAC11 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
histone deacetylase 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Immunohistochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for histochemistry using formalin fixed, paraffin embedded human hepatocarcinoma tissue (1:50-1:100).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Detection of HDAC11 in 10 µg of Mouse Brain lysate by Western blot analysis.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse Brain cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2