07-1519
Anti-phospho Grb10 (Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, OX40 ligand, OX40L, CD252
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer503)
Informazioni sul gene
human ... GRB10(2887)
mouse ... Grb10(14783)
pig ... Grb10(100188977)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-Grb10 (Ser503) on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse embryonic fibroblast cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1