07-1407
Anti-GLUT-8 Antibody, CT
from rabbit
Sinonimo/i:
Glucose transporter type 8, Glucose transporter type X1, glucose transporter X1, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
member 8, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter),
member 8
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A8(29988)
mouse ... Slc2A8(56017)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this lot detected GLUT-8 in human kidney tissue.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human kidney tissue.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2