Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
07-1401
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GLUT-1, C-terminale
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Glucose Transporter type 1, Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter, member 1
Scegli un formato
50 μG
CHF 585.00
CHF 585.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB071401
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 585.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 585.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB071401
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A1(6513)
Descrizione generale
Famiglia di carrier di soluti 2, membro n. 1 dei trasportatori facilitati del glucosio (UniProt: P11166; noto anche come trasportatore di glucosio di tipo 1, eritrociti/cervello, GLUT-1, trasportatore di glucosio HepG2) codificato dal gene SLC2A1 (noto anche come GLUT1) (Gene ID: 6513). I trasportatori del glucosio sono una famiglia di proteine di membrana che facilitano la captazione del glucosio da parte delle cellule. Sono state descritte sette diverse proteine per il trasporto del glucosio, da GLUT-1 a GLUT-7. GLUT-1 è una proteina di membrana multipasso, ubiqua, altamente conservata e responsabile della captazione costitutiva o basale del glucosio. Si caratterizza per una specificità per il substrato molto ampia ed è in grado di trasportare una grande varietà di aldosi, tra cui i pentosi e gli esosi. È il principale trasportatore di glucosio nei tessuti embrionali e fetali. In molti organi, GLUT-1 si concentra nelle cellule endoteliali delle barriere sangue-tessuto. Di conseguenza, riveste un ruolo specializzato nel passaggio del glucosio tra il sangue e quegli organi che hanno un limitato accesso ai soluti di piccole dimensioni mediante diffusione passiva. È inoltre abbondante nella membrana eritrocitaria mammifera, e perciò in grado di instaurare con rapidità l′equilibrio tra i livelli di glucosio del citoplasma eritrocitario e quelli del plasma sanguigno. I livelli di GLUT-1 sono spesso risultati up-regolati nel corso della tumorigenesi. Mutazioni del gene SLC2A1 sono associate alle sindromi da deficit di GLU-1 tipi 1 e 2, che sono caratterizzate da encefalopatia epilettica infantile precoce, ritardo nello sviluppo, microcefalia, disturbo della coordinazione motoria ed inoltre discinesia parossistica indotta da sforzo.
Specificità
questo anticorpo policlonale di coniglio rivela in maniera specifica il trasportatore di glucosio di tipo 1 (GLUT-1) Il suo target è un epitopo compreso nei primi 12 amminoacidi a partire dall'estremità C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla regione C-terminale della proteina di trasporto del glucosio umano (GLUT-1).
Applicazioni
Anti-GLUT-1, CT, N° Cat. 07-1401, è un anticorpo policlonale di coniglio è in grado di rivelare la proteina di trasporto del glucosio 1 (GLUT-1) ed è testato per uso in western blotting, immunoistochimica (paraffina) e immunocitochimica
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Impieghi sottoposti a test
  • Saggio immunocitochimico: questo anticorpo in una diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare GLUT-1 in cellule A-431.
  • Immunoistochimica (paraffina): una diluizione di 1:1.000 da un lotto rappresentativo ha rilevato GLUT-1 in sezioni di tessuto di pancreas umano, polmone umano e placenta umana.
  • N.B: Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali, poiché sia i campioni, sia le condizioni sperimentali possono variare.
Sottocategoria di ricerca
Insulina/Trasduzione del segnale correlato all′energia
Qualità
Valutata mediante saggio di western blotting in lisato di cellule endoteliali della vena ombelicale umana (HUVEC).
Saggio di Western blotting (WB): questo anticorpo in diluizione 1:1.000 è stato in grado di rivelare GLUT-1 in lisato di cellule endoteliali della vena ombelicale umana (HUVEC).
Descrizione del bersaglio
Circa 54 kDa, osservato; 54,08 kDa, calcolato. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: AB1340
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone fosfato 0,02 M a pH 7,6 contenente NaCl 0,25 M e azoturo di sodio allo 0,1%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Conservazione raccomandata: da +2°C a +8°C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule Jurkat
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
GLUT4 and UBC9 protein expression is reduced in muscle from type 2 diabetic patients with severe insulin resistance.
Kampmann, U; Christensen, B; Nielsen, TS; Pedersen, SB; ?rskov, L; Lund, S; M?ller, N; Jessen, N
Testing null
Expression of glucose transporter GLUT3 by endotoxin in cultured rat astrocytes: the role of nitric oxide.
Cidad, P, et al.
Journal of Neurochemistry, 79, 17-24 (2001)
Sugar transporter regulation by ATP and quaternary structure.
Cloherty, E K, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 27, 102-107 (2001)
GLUT1 protein expression correlates with unfavourable histologic category and high risk in patients with neuroblastic tumours.
Ramani, Pramila, et al.
Virchows Archiv (2013)
Xing-Lin Tan et al.
Molecular neurodegeneration, 10, 24-24 (2015-06-25)
Cerebral infarction due to thrombosis leads to the most common type of stroke and a likely cause of age-related cognitive decline and dementia. Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) generates NO, which plays a crucial role in maintaining vascular function and