06-942-AF555
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
H3K9ac, Histone H3, Lys9-acetylated, H3 histone family, member T, Lys9-acetylated, Lys9-acetylated histone 3, histone cluster 3, Lys9-acetylated, Lys9-acetylated H3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected nuclear histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in A431, HeLa, and NIH/3T3 cells.
The unconjugated antibody (Cat. No. 06-492) is shown to be suitable also for Western blotting, dot blot, flow cytometry, chromatin immunoprecipitation (ChIP) and ChIP-seq applications.
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in HUVECs.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2