06-1398
Anti-CDK5RAP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, CDK5 activator-binding protein C48, Centrosome-associated protein 215
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDK5RAP2(55755)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody dectected CDK5RAP2 in 10µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1