06-1289
Anti-Cyclin T1 Antibody
serum, from sheep
Sinonimo/i:
CDK9-associated C-type protein, Human immunodeficiency virus-1 expression, cyclin C-related protein, cyclin T1, cyclin T1b, human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) expression (elevated) 1, subunit of positive elongation transcription factor b
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCNT1(904)
mouse ... Ccnt1(12455)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Cyclin T1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1