06-1116
Anti-IL-33R ST2 (IL1RL1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
interleukin 1 receptor-like 1, interleukin-1 receptor-like 1, growth stimulation-expressed, homolog of mouse growth stimulation-expressed, interleukin 1 receptor-related protein, Protein ST23
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-33R ST2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
UniProtKB/Swiss-Prot Q01638 (ILRL1_HUMAN) entry describes 3 isoforms produced by alternative splicing: Isoform A at 63.358 kDa, Isoform B at 36.993 kDa, Isoform C at 29.951 kDa The ~37 kDa product is the secreted form.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human kidney tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1