06-1064
Anti-ITK/EMT/TSK Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
IL2-inducible T-cell kinase, Kinase EMT, T-cell-specific kinase, Tyrosine-protein kinase Lyk, homolog of mouse T-cell itk/tsk, tyrosine-protein kinase ITK/TSK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITK(3702)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ITK/EMT/TSK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Risultati analitici
Jurkat cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2