06-018
Anti-ROR2 Antibody, CT
from rabbit
Sinonimo/i:
Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2, neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 2, receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2, tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ROR2(4920)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Immunohistochemistry(paraffin): 1:50-1:200 dilution of this antibody detected ROR2 in human gastric mucosa.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human gastric mucosa
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2