Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ChIP, IF, IHC, IP, WB
Citations:
18
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM1A(23028)
General description
110 kDa
L′istone demetilasi è un enzima che demetila specificamente la ′Lys-4′ dell'istone H3, un tag specifico per l'attivazione della trascrizione epigenetica, agendo quindi da co-repressore. Agisce ossidando il substrato tramite il FAD per generare la corrispondente immina, che viene successivamente idrolizzata. Demetila la ′Lys-4′ dell′istone H3 sia mono, sia tri-metilata e può avere un ruolo nella repressione dei geni neuronali. L'enzima da solo non è in grado di demetilare la ′Lys-4′ dell′istone H3 nei nucleosomi e richiede la presenza del co-repressore RCOR1/CoREST per svolgere tale attività. Può anche demetilare la ′Lys-9′ dell′istone H3, un tag specifico per la repressione trascrizionale epigenetica, portando così alla de-repressione dei geni bersaglio del recettore degli androgeni.
Immunogen
Proteina di fusione con GST corrispondente ai residui 23-138 della LSD1 umana.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina:
un laboratorio indipendente ha riferito che questo anticorpo immunoprecipita la proteina LSD1 dalla cromatina.
Immunoprecipitazione:
raccomandato.
Immunoistochimica:
un laboratorio indipendente ha riferito che questo anticorpo rivela la proteina LSD1 su tessuti inclusi in paraffina. (Metzger, E., 2005)
Immunofluorescenza:
raccomandato.
un laboratorio indipendente ha riferito che questo anticorpo immunoprecipita la proteina LSD1 dalla cromatina.
Immunoprecipitazione:
raccomandato.
Immunoistochimica:
un laboratorio indipendente ha riferito che questo anticorpo rivela la proteina LSD1 su tessuti inclusi in paraffina. (Metzger, E., 2005)
Immunofluorescenza:
raccomandato.
L'anti-LSD1/BHC110 è un anticorpo monoclonale di topo che permette la rivelazione della LSD1/BHC110, conosciuta anche come proteina BHC110 del complesso BRAF35-HDAC, demetilasi 1 specifica per la lisina (K), ed è stato convalidato in ChIP, IF, IHC, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Istoni
Biologia della cromatina
Istoni
Biologia della cromatina
Biochem/physiol Actions
Riconosce la proteina LSD1, Mr 110 kDa.
Physical form
Anticorpo monoclonale di topo in tampone contenente azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Non purificato
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Indicazioni per l'uso:
dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Indicazioni per l'uso:
dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Lisato di cellule HeLa.
Valutata abitualmente mediante western blotting.
Saggio di western blotting:
questo lotto a una diluizione compresa tra 1:500 e 1:2.000 ha permesso la rivelazione della LSD1 in cellule HeLa lisate in tampone RIPA.
Saggio di western blotting:
questo lotto a una diluizione compresa tra 1:500 e 1:2.000 ha permesso la rivelazione della LSD1 in cellule HeLa lisate in tampone RIPA.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: CBL770
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1