Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
A3S, monoclonal
Species reactivity:
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
Application:
ChIP, WB
Citations:
170
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′.
Immunogen
Peptide sintetico corrispondente all'estremità C-terminale dell'istone H3 umano, coniugato con KLH.
Application
Immunoprecipitazione della cromatina:
2 μL di questo anticorpo hanno immunoprecipitato la cromatina associata all'istone H3 da lisato di lievito wild-type.
2 μL di questo anticorpo hanno immunoprecipitato la cromatina associata all'istone H3 da lisato di lievito wild-type.
Utilizzare l'anticorpo anti-istone H3, CT, pan, clone A3S (monoclonale di coniglio), validato in ChIP e WB, per rilevare l'istone H3.
Biochem/physiol Actions
Prevista ampia reattività crociata tra specie a causa dell′omologia di sequenza.
Riconosce l′istone H3, 17 kDa
Physical form
Formato: purificato
IgG monoclonali di coniglio purificate, in tampone contenente tampone fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azoturo di sodio 0,07% e glicerolo 30%.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Raccomandazioni per la manipolazione:
una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Analysis Note
Controllo
Proteine estratte in acido da cellule HeLa, estratto nucleare di cellule HeLa o estratto acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Proteine estratte in acido da cellule HeLa, estratto nucleare di cellule HeLa o estratto acido di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Testato regolarmente in Western blotting.
Western blotting:
una diluizione 1:2,000-1:20,000 di questo lotto ha rilevato l'istone H3, in modo indipendente dalla presenza di modificazioni, in estratto acido di proteine ottenuto da cellule HeLa non trattate o trattate con butirrato di sodio o colcemid.
Western blotting:
una diluizione 1:2,000-1:20,000 di questo lotto ha rilevato l'istone H3, in modo indipendente dalla presenza di modificazioni, in estratto acido di proteine ottenuto da cellule HeLa non trattate o trattate con butirrato di sodio o colcemid.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-istone H3, CT, pan, clone A3S, monoclonale di coniglio
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2