05-826
Anti-Bcl-2 Antibody, clone AW604
clone AW604, Upstate®, from mouse
Scegli un formato
CHF 473.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AW604, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL2(596)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2