05-615
Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, MG44
Sinonimo/i:
KMT1A
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-SUV39H1 Antibody, clone MG44, ascites fluid, clone MG44, Upstate®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MG44, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUV39H1(6839)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
U2OS cell lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1