05-446
Anti-p75NTR (Neurotrophin Receptor) Antibody, clone ME20.4
clone A16/17, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A16/17, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGFR(4804)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1