Vai a
05-233
Anticorpo anti-nitrotirosina, clone 1A6
clone 1A6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo anti-nitrotirosina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 512.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1A6, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
160
CHF 512.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
La nitrotirosina è stata identificata come un indicatore del danno cellulare e dell′infiammazione, nonché della produzione di NO. Si ritiene che la misurazione della concentrazione di nitrotirosina possa essere usata come marker del danno cellulare causato da NO. E′ stato dimostrato che la nitrotirosina è presente in condizioni infiammatorie, quali le placche aterosclerotiche e l'artrite reumatoide.
Peso molecolare previsto per la BSA nitrata: 66 kDa
Application
L'anticorpo anti-nitrotirosina, clone 1A6 rileva il livello di nitrotirosina ed è stato pubblicato e validato per l'uso in IC, IH, IP e WB.
Physical form
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata con proteina G in tampone fosfato 0.014M pH 7.6, 0.175M NaCl, 0.07% azoturo di sodio e 30% glicerolo.
Analysis Note
Controllo
Immunoistochimica: sezioni cerebrali di pazienti affetti da malattia di Alzheimer (fissate con Methacarn), fegato di topo.
Immunoblotting: BSA nitrata
ELISA indiretto: BSA nitrata
Immunofluorescenza indiretta: cellule A549 marcate metabolicamente con 3-nitrotirosina.
Testato di routine su cellule A431 trattate con perossinitrito; non è stata osservata alcuna reazione con proteine non nitrate.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
06-28416-31006-284-AF647
Anticorpo FLAG Upstate®, from rabbit
Sigma-Aldrich
06-284
Anticorpo FLAG
clone
1A6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c