05-1583
Anti-PRL-2 Antibody, clone 42
clone 42, from mouse
Sinonimo/i:
Protein-tyrosine phosphatase 4a2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2, phosphatase of regenerating liver 2, protein tyrosine phosphatase IVA, protein tyrosine phosphatase IVA2, protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
42, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTP4A2(8073)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A representative lot was used by an independent laboratory in IH.
Immunoprecipitation Analysis:
A representative lot was used by an independent laboratory in IP.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected PRL-2 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1